2-Ethoxynaphthalin ≥99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Ethyl 2-naphthyl ether

B23327.14 B23327.22 B23327.36
B23327.14EA 22.7 EUR
B23327.14 B23327.22 B23327.36
2-Ethoxynaphthalin ≥99%
2-Ethoxynaphthalin

Purity: 99% CAS No.: 93-18-5 Molecular Formula: C12H12O Formula Weight: 172.23 Flash Point: 134°(273°F) Melting Point: 35-37° Boiling Point: 282° Beilstein Reference: 2042397 Merck Reference: 14,3752 MDL No.: MFCD00016808

Formel: C₁₂H₁₂O
Siedepunkt: 282 °C
Schmelzpunkt: 35…37 °C
Dichte: 1.064 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 134 °C (273 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016808
CAS-Nummer: 93-18-5
EINECS: 202-226-7
Merck Index: 14,3752

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR