2,3-Diaminonaphthalin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,3-Naphthalenediamine, DAN, 2,3-naphthylenediamine
88461-100MG-F
88461-25MG-F
SIAL88461-100MG-FEA
106
EUR
SIAL88461-100MG-F
SIAL88461-25MG-F
2,3-Diaminonaphthalin, Sigma-Aldrich®
2,3-Diaminonaphthalin
Formel:
C₁₀H₁₀N₂ Siedepunkt: 343 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 199 °C Dichte: 1.0968 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004116 CAS-Nummer: 771-97-1 EINECS: 212-241-0 |