1,5-Diaminonaphthalin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
1,5-naphthylenediamine, 1,5-Naphthalenediamine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D21200-100G
D21200-25G
SIALD21200-100GEA
143
EUR
SIALD21200-100G
SIALD21200-25G
1,5-Diaminonaphthalin, Sigma-Aldrich®
1,5-Diaminonaphthalin
Formel:
C₁₀H₁₀N₂ Molekulargewicht: 158.2 g/mol Siedepunkt: 381 Schmelzpunkt: 188 Dichte: 1.4 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004029 CAS-Nummer: 2243-62-1 EINECS: 218-817-8 UN-Nummer: 3077 ADR: 9 III |