1,5-Diaminonaphthalin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,5-naphthylenediamine, 1,5-Naphthalenediamine
B24262.06
B24262.14
B24262.22
B24262.06EA
27.3
EUR
B24262.06
B24262.14
B24262.22
1,5-Diaminonaphthalin 97%
1,5-Diaminonaphthalin
Purity: 97%
CAS No.: 2243-62-1
Molecular Formula: C10H10N2
Formula Weight: 158.20
Melting Point: 189-192°
Boiling Point: 200-210°/5mm
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00004029
Formel:
C₁₀H₁₀N₂ Molekulargewicht: 158.2 g/mol Siedepunkt: 200…210 °C (5 mmHg) Schmelzpunkt: 189…192 °C Dichte: 1.4 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004029 CAS-Nummer: 2243-62-1 EINECS: 218-817-8 UN-Nummer: 3077 |