1-Iodnaphthalin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
238139-10G
238139-50G
SIAL238139-10GEA
87.5
EUR
SIAL238139-10G
SIAL238139-50G
1-Iodnaphthalin, Sigma-Aldrich®
1-Iodnaphthalin
Formel:
C₁₀H₇I Siedepunkt: 302 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 7 °C Dichte: 1,738 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003876 CAS-Nummer: 90-14-2 EINECS: 201-968-9 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...