Ammoniumcer(IV)nitrat ≥95%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Ammonium ceric nitrate, Ammonium hexanitratocerate (IV), Ceric Ammonium Nitrate, Cerium (IV) ammonium nitrate, Diammonium hexanitratocerate
22594.237EA 119 EUR
22594.237 22594.294
Ammoniumcer(IV)nitrat ≥95%, GPR RECTAPUR®
Ammoniumcer(IV)nitrat
Formel: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
Molekulargewicht: 548.22 g/mol
Schmelzpunkt: 107…108 °C
Dichte: 2.2 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00151121
CAS-Nummer: 16774-21-3
EINECS: 240-827-6
UN-Nummer: 1477
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,00509
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 95 %
Not precipitated by NH4OH (as SO4) Max. 0.2 %
Cl (Chloride) Max. 0.02 %