Ammoniumcer(IV)nitrat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.02276.0100
1.02276.1000
1.02276.0100EA
131
EUR
1.02276.0100
1.02276.1000
Ammoniumcer(IV)nitrat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS zur Analyse, Supelco®
Ammoniumcer(IV)nitrat
Formel:
(NH₄)₂Ce(NO₃)₆ Schmelzpunkt: 107…108 °C Dichte: 2,2 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00151121 CAS-Nummer: 16774-21-3 EINECS: 240-827-6 UN-Nummer: 3085 ADR: 5.1 (8),II Merck Index: 13,00509 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 1410 g/l (20 °C) |
Melting Point | 108 °C |
Molar Mass | 548.22 g/mol |
Bulk Density | 1200 kg/m3 |
Density | 2.49 g/cm3 |
pH | 1 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 5.1 |
Hazard Class Description | Oxidizer |