Ammoniumcer(IV)nitrat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A12882.0B
A12882.18
A12882.30
A12882.PG
A12882.0BEA
407
EUR
A12882.0B
A12882.18
A12882.30
A12882.PG
Ammoniumcer(IV)nitrat ≥98%
Ammoniumcer(IV)nitrat
Purity: 98+%
CAS No.: 16774-21-3
Molecular Formula: H8CeN8O18
Formula Weight: 548.23
Odour: Pungent
Merck Reference: 14,1992
MDL No.: MFCD00151121
Formel:
(NH₄)₂Ce(NO₃)₆ Schmelzpunkt: 107…108 °C Dichte: 2,2 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00151121 CAS-Nummer: 16774-21-3 EINECS: 240-827-6 UN-Nummer: 1477 ADR: 5.1,II Merck Index: 14,1992 |