Ammoniumcer(IV)nitrat 99% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ammonium ceric nitrate, Ammonium hexanitratocerate (IV), Ceric Ammonium Nitrate, Cerium (IV) ammonium nitrate, Diammonium hexanitratocerate
423545000
423540250
423541000
423540500
423540025
ACRO423545000EA
257
EUR
ACRO423545000
ACRO423540250
ACRO423541000
ACRO423540500
ACRO423540025
Ammoniumcer(IV)nitrat 99% ACS
Ammoniumcer(IV)nitrat
Formel:
(NH₄)₂Ce(NO₃)₆ Molekulargewicht: 548.22 g/mol Schmelzpunkt: 107…108 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00151121 CAS-Nummer: 16774-21-3 EINECS: 240-827-6 UN-Nummer: 3085 ADR: 5.1 II Merck Index: 13,00509 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Orange Crystalline powder or crystals |
Titration | ≥98.5 % |
Chloride (Cl) | ≤0.01 % |
Phosphate (PO4) | ≤0.02 % |
Iron (Fe) | ≤0.005 % |
Insoluble matter | ≤0.05 % (in dilute sulfuric acid) |