Lanthan(III)sulfat, wasserfrei ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Dilanthanum trisulphate
89760.18 89760.30
89760.18EA 127 EUR
89760.18 89760.30
Lanthan(III)sulfat, wasserfrei ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lanthan(III)sulfat
Purity: 99.9% CAS No.: 10099-60-2 Molecular Formula: La2(SO4)3 Formula Weight: 566.00 Physical Form: Powder Density: 3.60 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 1150° dec. Merck Reference: 14,5363 MDL No.: MFCD00011070
Formel: La₂O₁₂S₃
Molekulargewicht: 566 g/mol
Schmelzpunkt: 1150 °C (Zers.)
Dichte: 3.60
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011070
CAS-Nummer: 10099-60-2
EINECS: 233-239-6
Merck Index: 14,5363