Dilanthantrisulfid ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Lanthanum (III) sulphide
22655.04 22655.09
22655.04EA 139 EUR
22655.04 22655.09
Dilanthantrisulfid ≥99%
Dilanthantrisulfid
Purity: 99% CAS No.: 12031-49-1 Molecular Formula: La2S3 Formula Weight: 374.02 Physical Form: Powder Density: 4.911 Melting Point: 2100° in vac. UN No.: 3134 MDL No.: MFCD00016168
Formel: La₂S₃
Molekulargewicht: 374.01 g/mol
Schmelzpunkt: 2100 °C in vac.
Dichte: 4.911
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016168
CAS-Nummer: 12031-49-1
EINECS: 234-752-8
UN-Nummer: 3134
ADR: 4.3 III