Lanthan(III)hydroxid ≥99,95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
43123.18
43123.30
43123.18EA
79.2
EUR
43123.18
43123.30
Lanthan(III)hydroxid ≥99,95%
Lanthan(III)hydroxid
Purity: 99.95%
CAS No.: 14507-19-8
Molecular Formula: La(OH)3
Formula Weight: 189.93
Physical Form: Powder
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: dec.
MDL No.: MFCD00016160
Formel:
H₃LaO₃ Molekulargewicht: 189.93 g/mol Schmelzpunkt: Zersetzung Dichte: 4.28 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00016160 CAS-Nummer: 14507-19-8 EINECS: 238-510-2 UN-Nummer: 3262 ADR: 8 III |