Ytterbium(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Diytterbium trioxide, Ytterbium oxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
246999-10G
246999-50G
SIAL246999-10GEA
97.2
EUR
SIAL246999-10G
SIAL246999-50G
Ytterbium(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Ytterbium(III)oxid
Formel:
O₃Yb₂ Schmelzpunkt: 2346 °C Dichte: 9.2 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00011290 CAS-Nummer: 1314-37-0 EINECS: 215-234-0 |