ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, jo_Colour Orange Low, Jori
Lieferant: ELTEN
12941/36 12941/37 12941/38 12941/39 12941/40 12941/41 12941/42 12941/43 12941/44 12941/45 12941/46 12941/47 12941/48
ELTN12941/36EA 49.9 EUR
ELTN12941/36 ELTN12941/37 ELTN12941/38 ELTN12941/39 ELTN12941/40 ELTN12941/41 ELTN12941/42 ELTN12941/43 ELTN12941/44 ELTN12941/45 ELTN12941/46 ELTN12941/47 ELTN12941/48
ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, jo_Colour Orange Low, Jori
Schuhe und Stiefel
Sicherheitsschuhe aus hydrophobiertem, schnell trocknendem, reißfestem, textilem Obermaterial mit reflektierenden Materialien, hautfreundlichem Textilfutter, geschlossener, gepolsterter Lasche, Kragenpolsterung und einer Dual-Density-PU/PU NEW BASIC-Sohle (öl-, kraftstoff- und abriebbeständig, Hitzebeständigkeit bis zu ca. 130 °C).
  • Klimaregulierendes, atmungsaktives Textilfutter
  • Ganzflächige Einlegesohle
  • Spitzenschutzkappe aus PU
  • Metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
Ideal zum Tragen in Bereichen, in denen Feuchtigkeit und ein Penetrationsrisiko durch spitze und scharfe Objekte zu erwarten ist.
Farbe: Schwarz/Orange
Zertifizierungen: EN ISO 20345; S3, SRC