Neodym(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Dineodymium trioxide, Neodymium(III)-oxide, Neodymium oxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
228656-100G
228656-25G
SIAL228656-100GEA
273
EUR
SIAL228656-100G
SIAL228656-25G
Neodym(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Neodym(III)oxid
Formel:
Nd₂O₃ Siedepunkt: 3760 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 2270 °C Dichte: 7.24 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00011134 CAS-Nummer: 1313-97-9 EINECS: 215-214-1 Merck Index: 14,06450 |