Lanthan(III)oxid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

L4000-1KG L4000-100G L4000-250G L4000-500G
SIALL4000-1KGEA 656 EUR
SIALL4000-1KG SIALL4000-100G SIALL4000-250G SIALL4000-500G
Lanthan(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Lanthan(III)oxid
Formel: La₂O₃
Molekulargewicht: 325.81 g/mol
Siedepunkt: 4200
Schmelzpunkt: 2315
Dichte: 6.51 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011071
CAS-Nummer: 1312-81-8
EINECS: 215-200-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR