Europium(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
323543-1G
323543-5G
SIAL323543-1GEA
168
EUR
SIAL323543-1G
SIAL323543-5G
Europium(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Europium(III)oxid
Formel:
Eu₂O₃ Molekulargewicht: 351.92 g/mol Schmelzpunkt: 2325 Dichte: 7.42 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00010997 CAS-Nummer: 1308-96-9 EINECS: 215-165-6 Merck Index: 14,03904 |