Europium(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
203262-25G 203262-5G
SIAL203262-25GEA 1160 EUR
SIAL203262-25G SIAL203262-5G
Europium(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Europium(III)oxid
Formel: Eu₂O₃
Molekulargewicht: 351.92 g/mol
Schmelzpunkt: 2325
Dichte: 7.42 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00010997
CAS-Nummer: 1308-96-9
EINECS: 215-165-6
Merck Index: 14,03904