Europium(III)oxid ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
36352.04
36352.09
36352.04EA
228
EUR
36352.04
36352.09
Europium(III)oxid ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Europium(III)oxid
Purity: 99.9%
CAS No.: 1308-96-9
Molecular Formula: Eu2O3
Formula Weight: 351.92
Physical Form: 3-12mm Sintered Lump
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,3904
MDL No.: MFCD00010997
For vacuum deposition
Formel:
Eu₂O₃ Schmelzpunkt: 2291 °C Dichte: 7,42 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010997 CAS-Nummer: 1308-96-9 EINECS: 215-165-6 Merck Index: 14,3904 |