Europium(III)oxid ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
11299.03
11299.06
11299.14
11299.22
11299.03EA
47.8
EUR
11299.03
11299.06
11299.14
11299.22
Europium(III)oxid ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Europium(III)oxid
Purity: 99.99%
CAS No.: 1308-96-9
Molecular Formula: Eu2O3
Formula Weight: 351.92
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,3904
MDL No.: MFCD00010997
Formel:
Eu₂O₃ Molekulargewicht: 351.92 g/mol Schmelzpunkt: 2291 °C Dichte: 7.42 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010997 CAS-Nummer: 1308-96-9 EINECS: 215-165-6 Merck Index: 14,3904 |