Lanthan(III)iodid, ultra trocken ≥99,995% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Lanthanum triiodide
Unter Argon in Ampullen verpackt
44548.03 44548.06
44548.03EA 152 EUR
44548.03 44548.06
Lanthan(III)iodid, ultra trocken ≥99,995% (Metall-Basis)
Lanthan(III)iodid
Purity: 99.995+% CAS No.: 13813-22-4 Molecular Formula: LaI3 Formula Weight: 519.62 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Sensitivity: Moisture Sensitive MDL No.: MFCD00049470
Formel: I₃La
Molekulargewicht: 519.62 g/mol
Schmelzpunkt: 772 °C
Dichte: 5.6 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00049470
CAS-Nummer: 13813-22-4
EINECS: 237-465-6