Samarium(III)fluorid, wasserfrei ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
13660.14 13660.22
13660.14EA 185 EUR
13660.14 13660.22
Samarium(III)fluorid, wasserfrei ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Samarium(III)fluorid
Purity: 99.9% CAS No.: 13765-24-7 Molecular Formula: SmF3 Formula Weight: 207.35 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00049540
Formel: F₃Sm
Siedepunkt: 2323 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1306 °C
Dichte: 4,362 g/cm³ (2327 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00049540
CAS-Nummer: 13765-24-7
EINECS: 237-367-3
UN-Nummer: 3288
ADR: 6.1,III