Holmiumtrifluorid, wasserfrei ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Holmium (III) fluoride
11278.06
11278.14
11278.06EA
111
EUR
11278.06
11278.14
Holmiumtrifluorid, wasserfrei ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Holmiumtrifluorid
Purity: 99.99%
CAS No.: 13760-78-6
Molecular Formula: HoF3
Formula Weight: 221.93
Physical Form: Crystalline Lump
Density: 7.6
Melting Point: 1143°
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00016142
Formel:
HoF₃ Schmelzpunkt: 1143 °C Dichte: 7.6 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00016142 CAS-Nummer: 13760-78-6 EINECS: 237-352-1 UN-Nummer: 3288 ADR: 6.1,III |