Ytterbium(III)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ quality level = MQ100
450073-25G 450073-5G
SIAL450073-25GEA 722 EUR
SIAL450073-25G SIAL450073-5G
Ytterbium(III)chlorid, Sigma-Aldrich®
Ytterbium(III)chlorid
Formel: Cl₃Yb
Schmelzpunkt: 860 °C
MDL Number: MFCD00011288
CAS-Nummer: 10361-91-8
EINECS: 233-800-5
Merck Index: 13,10014