Terbium(III)chlorid Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
212903-25G 212903-5G
SIAL212903-25GEA 409 EUR
SIAL212903-25G SIAL212903-5G
Terbium(III)chlorid Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Terbium(III)chlorid Hexahydrat
Formel: Cl₃Tb·6H₂O
Molekulargewicht: 373.38 g/mol
Schmelzpunkt: 145
Dichte: 4.35 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149870
CAS-Nummer: 13798-24-8
EINECS: 233-132-4
Merck Index: 12,09300