Terbium(III)chlorid Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
204560-1G
204560-5G
SIAL204560-1GEA
104
EUR
SIAL204560-1G
SIAL204560-5G
Terbium(III)chlorid Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Terbium(III)chlorid Hexahydrat
Formel:
Cl₃Tb·6H₂O Molekulargewicht: 373.38 g/mol Schmelzpunkt: 145 Dichte: 4.35 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00149870 CAS-Nummer: 13798-24-8 EINECS: 233-132-4 Merck Index: 12,09300 |