Terbium(III)chlorid, wasserfrei ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
41678.03
41678.06
41678.03EA
94.7
EUR
41678.03
41678.06
Terbium(III)chlorid, wasserfrei ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Terbium(III)chlorid
Purity: 99.9%
CAS No.: 10042-88-3
Molecular Formula: TbCl3
Formula Weight: 265.29
Physical Form: -250 Mesh Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,9157
MDL No.: MFCD00011258
Formel:
Cl₃Tb Molekulargewicht: 265.28 g/mol Schmelzpunkt: 588 Dichte: 4.35 g/cm³ (25 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011258 CAS-Nummer: 10042-88-3 EINECS: 233-132-4 Merck Index: 14,9157 |