Samarium(III)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Samarium (III) chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
400610-10G 400610-2G
SIAL400610-10GEA 300 EUR
SIAL400610-10G SIAL400610-2G
Samarium(III)chlorid, Sigma-Aldrich®
Samarium(III)chlorid
Formel: Cl₃Sm
Schmelzpunkt: 668 °C
Dichte: 4.27 g/cm³ (0 °C)
MDL Number: MFCD00011235
CAS-Nummer: 10361-82-7
EINECS: 233-797-0