Samarium(III)chlorid, ultra trocken ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Samarium (III) chloride
ampouled under argon
35804.04
35804.09
35804.18
35804.04EA
73.1
EUR
35804.04
35804.09
35804.18
Samarium(III)chlorid, ultra trocken ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Samarium(III)chlorid
Purity: 99.9%
CAS No.: 10361-82-7
Molecular Formula: SmCl3
Formula Weight: 256.71
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 4.46
Melting Point: 678°
Boiling Point: dec.
Merck Reference: 14,8347
MDL No.: MFCD00011235
Formel:
Cl₃Sm Siedepunkt: Dec. Schmelzpunkt: 678 °C Dichte: 4.46 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011235 CAS-Nummer: 10361-82-7 EINECS: 233-797-0 Merck Index: 14,8347 |