Neodymtrichlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Neodymium (III) chloride

M-Clarity™ quality level = MQ100

449946-25G 449946-5G
SIAL449946-25GEA 1140 EUR
SIAL449946-25G SIAL449946-5G
Neodymtrichlorid, Sigma-Aldrich®
Neodymtrichlorid
Formel: Cl₃Nd
Siedepunkt: 1600 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 758 °C
Dichte: 4.13 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011132
CAS-Nummer: 10024-93-8
EINECS: 233-031-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR