Neodymtrichlorid, ultra trocken ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Neodymium (III) chloride
ampouled under argon
14282.06 14282.14
14282.06EA 301 EUR
14282.06 14282.14
Neodymtrichlorid, ultra trocken ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Neodymtrichlorid
Purity: 99.99% CAS No.: 10024-93-8 Molecular Formula: NdCl3 Formula Weight: 250.60 Physical Form: -20 Mesh Powder, Ampouled under argon Density: 4.134 Melting Point: 784° Merck Reference: 14,6450 MDL No.: MFCD00011132
Formel: Cl₃Nd
Siedepunkt: 1600 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 784 °C
Dichte: 4.134
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011132
CAS-Nummer: 10024-93-8
EINECS: 233-031-5
Merck Index: 14,6450