Lanthan(III)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Lanthanum chloride, Lanthanum trichloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
298182-10G 298182-50G
SIAL298182-10GEA 120 EUR
SIAL298182-10G SIAL298182-50G
Lanthan(III)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lanthan(III)chlorid
Formel: Cl₃La
Molekulargewicht: 245.26 g/mol
Schmelzpunkt: 857
Dichte: 3.8773 g/cm³ (–0.15 °C)
MDL Number: MFCD00011068
CAS-Nummer: 10099-58-8
EINECS: 233-237-5
Merck Index: 13,05379