Holmiumtrichlorid, wasserfrei ≥99,9% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Holmium trichloride
18681.06
18681.14
18681.06EA
194
EUR
18681.06
18681.14
Holmiumtrichlorid, wasserfrei ≥99,9% (Metall-Basis)
Holmiumtrichlorid
Purity: 99.9%
CAS No.: 10138-62-2
Molecular Formula: HoCl3
Formula Weight: 271.29
Physical Form: -20 Mesh
Density: 3.7
Melting Point: 718°
Merck Reference: 14,4727
MDL No.: MFCD00011051
Formel:
Cl₃Ho Siedepunkt: 1500 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 718 °C Dichte: 3.7 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011051 CAS-Nummer: 10138-62-2 EINECS: 233-387-1 Merck Index: 14,4727 |