Lanthan(III)bromid, ultra trocken ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Unter Argon in Ampullen verpackt
44396.09
44396.18
44396.09EA
55.3
EUR
44396.09
44396.18
Lanthan(III)bromid, ultra trocken ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lanthan(III)bromid
Purity: 99.9%
CAS No.: 13536-79-3
Molecular Formula: LaBr3
Formula Weight: 378.62
Physical Form: Lumps, Ampouled under argon
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
MDL No.: MFCD00016161
Formel:
Br₃La Molekulargewicht: 378.62 g/mol Schmelzpunkt: 789 Dichte: 5.06 g/cm³ (25 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00016161 CAS-Nummer: 13536-79-3 EINECS: 236-896-7 |