Certribromid 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Cerous bromide, Cerium(III) bromide hydrate, Cerium (III) bromide
44447.14 44447.22
44447.14EA 142 EUR
44447.14 44447.22
Certribromid 99%
Certribromid
Purity: 99% CAS No.: 14457-87-5 Molecular Formula: CeBr3.xH2O Formula Weight: 379.83(anhy) Physical Form: Crystalline Odour: Odourless MDL No.: MFCD00150206
Formel: CeBr₃
Schmelzpunkt: 732 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016004
CAS-Nummer: 14457-87-5
EINECS: 238-447-0
Merck Index: 12,02039