4-Bromisochinolin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
B70202-10G
B70202-25G
SIALB70202-10GEA
58.8
EUR
SIALB70202-10G
SIALB70202-25G
4-Bromisochinolin, Sigma-Aldrich®
Formel:
C₉H₆BrN Siedepunkt: 280 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 42…42,5 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00006904 CAS-Nummer: 1532-97-4 EINECS: 216-244-8 |