3-Methylindol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Skatol, 3-Methyl-1H-indole, β-Methylindole, Skatole
127030100
127030250
127031000
ACRO127030100EA
61.9
EUR
ACRO127030100
ACRO127030250
ACRO127031000
3-Methylindol 98%
3-Methylindol
Formel:
C₉H₉N Molekulargewicht: 131.18 g/mol Siedepunkt: 265…266 °C (755 mmHg) Schmelzpunkt: 95…98 °C Flammpunkt: 132 °C |
MDL Number:
MFCD00005627 CAS-Nummer: 83-34-1 EINECS: 201-471-7 UN-Nummer: 3077 Merck Index: 12,08700 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light brown Crystalline powder or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 95 to 98 °C |
GC | ≥97.5 % |
Color scale | ≤50 APHA |
Impurity | ≤1.1 % Tosyl chloride |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...