6-Hydroxyindol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Indol-6-ol, 6-Indolol, IMEXINE OBA, 6-Hydroxy-1H-indole, 1H-Indol-6-ol
379010010 379010050
ACRO379010010EA 141 EUR
ACRO379010010 ACRO379010050
6-Hydroxyindol 97%
6-Hydroxyindol
Formel: C₈H₇NO
Molekulargewicht: 133.15 g/mol
Schmelzpunkt: 124…130 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00152101
CAS-Nummer: 2380-86-1
EINECS: 417-020-4
UN-Nummer: 3077
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Glistening crystalline powder (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 124 to 130 °C
HPLC ≥97.5 %