5-Nitroindol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 5-Nitro-1H-indole
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
N17602-25G N17602-5G
SIALN17602-25GEA 98.1 EUR
SIALN17602-25G SIALN17602-5G
5-Nitroindol, Sigma-Aldrich®
5-Nitroindol
Formel: C₈H₆N₂O₂
Molekulargewicht: 162.15 g/mol
Schmelzpunkt: 140
MDL Number: MFCD00005673
CAS-Nummer: 6146-52-7
EINECS: 228-153-0