5-Nitroindol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
5-Nitro-1H-indole
SB01605.1
SB01605EA
SB01605.50
MAYBSB01605.1EA
0
EUR
MAYBSB01605.1
MAYBSB01605EA
MAYBSB01605.50
5-Nitroindol
5-Nitroindol
Formel:
C₈H₆N₂O₂ Molekulargewicht: 162.15 g/mol Schmelzpunkt: 140 |
MDL Number:
MFCD00005673 CAS-Nummer: 6146-52-7 EINECS: 228-153-0 |