6-Fluorindol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Fluoro-1H-indole
B24633.03
B24633.06
B24633.14
B24633.03EA
67.1
EUR
B24633.03
B24633.06
B24633.14
6-Fluorindol ≥98%
6-Fluorindol
Purity: 98%
CAS No.: 399-51-9
Molecular Formula: C8H6FN
Formula Weight: 135.14
Melting Point: 74-77°
Beilstein Reference: 112192
Formel:
C₈H₆FN Molekulargewicht: 135.14 g/mol Schmelzpunkt: 74…77 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00056933 CAS-Nummer: 399-51-9 |