Indol-5-carbonitril 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 1H-Indole-5-carbonitrile, 5-Cyanoindole, 5-Cyano-1H-indole

110790010 110790050
ACRO110790010EA 19.8 EUR
ACRO110790010 ACRO110790050
Indol-5-carbonitril 99%
Indol-5-carbonitril
Formel: C₉H₆N₂
Molekulargewicht: 142.16 g/mol
Schmelzpunkt: 106…109 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005669
CAS-Nummer: 15861-24-2
EINECS: 239-986-4
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1 III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 108 °C
GC ≥98.5 %
Titrable acid ≤0.001 meq/g


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR