Indol-4-carbonitril
Lieferant: Cayman Chemical
Achtung
Synonyme: 4-Cyano-1H-indole, 1H-Indole-4-carbonitrile, 4-Cyanoindole
10007084-1 10007084-10 10007084-5 10007084-500
CAYM10007084-1EA 99 EUR
CAYM10007084-1 CAYM10007084-10 CAYM10007084-5 CAYM10007084-500
Indol-4-carbonitril
Indol-4-carbonitril
Formel: C₉H₆N₂
MDL Number: MFCD00152045
CAS-Nummer: 16136-52-0