5-Bromindol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 5-Bromo-1H-indole
RH00766.10 RH00766.50
MAYBRH00766.10EA 0 EUR
MAYBRH00766.10 MAYBRH00766.50
5-Bromindol
5-Bromindol
Formel: C₈H₆BrN
Molekulargewicht: 196.05 g/mol
Schmelzpunkt: 90…92 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005670
CAS-Nummer: 10075-50-0
EINECS: 233-208-7