1,1'-Thiocarbonyldiimidazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1,1'-Thiocarbonylbis(imidazole), 1,1'-Thiocarbonylbis-1H-imidazole
88545-1G
88545-25G
88545-5G
SIAL88545-1GEA
41.6
EUR
SIAL88545-1G
SIAL88545-25G
SIAL88545-5G
1,1'-Thiocarbonyldiimidazol, Sigma-Aldrich®
1,1'-Thiocarbonyldiimidazol
Formel:
C₇H₆N₄S Schmelzpunkt: 105…106 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00005289 CAS-Nummer: 6160-65-2 EINECS: 228-183-4 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...