1,1'-Thiocarbonyldiimidazol 90% tech.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,1'-Thiocarbonylbis(imidazole), 1,1'-Thiocarbonylbis-1H-imidazole
168480100
168480250
ACRO168480100EA
90.2
EUR
ACRO168480100
ACRO168480250
1,1'-Thiocarbonyldiimidazol 90% tech.
1,1'-Thiocarbonyldiimidazol
Formel:
C₇H₆N₄S Schmelzpunkt: 96…103 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00005289 CAS-Nummer: 6160-65-2 EINECS: 228-183-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Bright yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥88.0 % |