1,1'-Carbonyldiimidazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Di(1H-imidazol-1-yl)methanone, CDI Crosslinker, 1,1'-Carbonylbis(imidazole), 1,1'-Carbonylbis-1H-imidazole, N,N'-Carbonyldiimidazole, CDI
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
115533-100G 115533-10G 115533-1KG 115533-25G 115533-5G
SIAL115533-100GEA 321 EUR
SIAL115533-100G SIAL115533-10G SIAL115533-1KG SIAL115533-25G SIAL115533-5G
1,1'-Carbonyldiimidazol, Sigma-Aldrich®
1,1'-Carbonyldiimidazol
Formel: C₇H₆N₄O
Molekulargewicht: 162.15 g/mol
Schmelzpunkt: 111…116 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005286
CAS-Nummer: 530-62-1
EINECS: 208-488-9
UN-Nummer: 3263
ADR: 8 II
Merck Index: 14,01819