1-Benzylimidazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-Benzyl-1H-imidazole
M-Clarity™ quality level = MQ100
116416-25G
116416-5G
SIAL116416-25GEA
71.3
EUR
SIAL116416-25G
SIAL116416-5G
1-Benzylimidazol, Sigma-Aldrich®
1-Benzylimidazol
Formel:
C₁₀H₁₀N₂ Siedepunkt: 310 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 72 °C Dichte: 1.22 g/cm³ (25 °C) |
MDL Number:
MFCD00005296 CAS-Nummer: 4238-71-5 EINECS: 224-200-4 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...