2-Methylimidazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Methyl-1H-imidazole
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
M50850-100G
M50850-500G
SIALM50850-100GEA
54
EUR
SIALM50850-100G
SIALM50850-500G
2-Methylimidazol, Sigma-Aldrich®
2-Methylimidazol
Formel:
C₄H₆N₂ Molekulargewicht: 82.11 g/mol Siedepunkt: 267 Schmelzpunkt: 130…133 °C Dichte: 0.99 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 155 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005190 CAS-Nummer: 693-98-1 EINECS: 211-765-7 UN-Nummer: 3259 ADR: 8 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...