2-Methylimidazol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Methyl-1H-imidazole
127000010 127001000 127005000
ACRO127000010EA 287 EUR
ACRO127000010 ACRO127001000 ACRO127005000
2-Methylimidazol 99%
2-Methylimidazol
Formel: C₄H₆N₂
Siedepunkt: 267 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 142…145 °C
Dichte: 0,99 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 155 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005190
CAS-Nummer: 693-98-1
EINECS: 211-765-7
UN-Nummer: 3263
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 142 to 145 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.5 %